Learn More
Ansell Alphatec™ Delantal 3000 con mangas soldadas por ultrasonidos - Modelo 243-G01
Código de producto. 16844940
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Mediano
Grande
Extra grande
XXL
XXXL
XXXXL
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 30
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
16844940 Grande paquete de 30
16824940 Pequeño paquete de 30
16834940 Mediano paquete de 30
16854940 Extra grande paquete de 30
16864940 XXL paquete de 25
16874940 XXXL paquete de 25
16884940 XXXXL paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 16844940 Proveedor Ansell N.º de proveedor YE30T0024304G01
Fecha estimada de envoi: 25-06-2027
Alphatec™ 3000 Delantal con mangas soldadas ultrasónicamente tiene cierre de velcro trasero en la neck.
DESIGN CARACTERÍSTICAS:
  • Delantal con mangas con cierre de velcro trasero en el cuello y cosido AlphaTec™ 37-676
RECOMENDADO PARA:
  • Fugas inesperadas, derrames u otros tipos de escapes
  • Carga y descarga de camiones y otros vehículos
  • Carga de camiones y vehículos
  • Inspección de productos
  • Limpieza de instalaciones y máquinas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Delantal resistente a productos químicos
Tamaño Grande
Material Tejido laminado de barrera multicapa
Color Amarillo
Desechables Reutilizables
Tipo de tapón Velcro
Esterilidad No estéril
Peso (métrico) 80 gsm
Tipo de costura Soldado
Certificaciones/conformidad (Europa) CATEGORÍA III CE (Tipo PB [3]-B, Tipo PB [4]-B, EN 14126)