Learn More
Ansell Alphatec™ Delantal 3000 con mangas soldadas por ultrasonidos - Modelo 243-G01
Description
DESIGN CARACTERÍSTICAS:
- Delantal con mangas con cierre de velcro trasero en el cuello y cosido AlphaTec™ 37-676
- Fugas inesperadas, derrames u otros tipos de escapes
- Carga y descarga de camiones y otros vehículos
- Carga de camiones y vehículos
- Inspección de productos
- Limpieza de instalaciones y máquinas
Specifications
Specifications
| Tipo | Delantal resistente a productos químicos |
| Tamaño | Pequeño |
| Material | Tejido laminado de barrera multicapa |
| Color | Amarillo |
| Desechables | Reutilizables |
| Tipo de tapón | Velcro |
| Esterilidad | No estéril |
| Peso (métrico) | 80 gsm |
| Tipo de costura | Soldado |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CATEGORÍA III CE (Tipo PB [3]-B, Tipo PB [4]-B, EN 14126) |