Learn More
Ansell™ AlphaTec™ Delantal 3000 - Modelo 213
Código de producto. 31114774 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Lazos
Código de producto. Tipo de tapón
31114774 Lazos
1 options
Código de producto. 31114774 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor YE30T0021300
Fecha estimada de envoi: 25-06-2027
Barrera protectora multicapa, protección contra numerosos productos químicos con material ligero y duradero.
  • Este AlphaTec™ El delantal de protección química cuenta con una tela multicapa que protege contra diversos productos químicos inorgánicos y peligros biológicos.
  • De color amarillo brillante, garantiza una protección personal muy visible, mejorando la seguridad en el lugar de trabajo y salvaguardando el bienestar de los trabajadores.
  • Un delantal protector extremadamente ligero, el AlphaTec™ Delantal 3000 - Modelo 213 sigue siendo muy cómodo, incluso con un uso prolongado
  • Su construcción de tela multicapa también significa que este delantal resistente a los químicos soporta el desgaste.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Delantal
Tamaño Universal
Material Tejido laminado de barrera multicapa
Color Amarillo
Desechables Un solo uso
Tipo de tapón Lazos
Esterilidad No estéril
Sin látex Sí
N.º de bolsillos Ninguno
Tipo de costura De una pieza
Certificaciones/conformidad (Europa) CATEGORÍA III CE (Tipo PB [3]-B, Tipo PB [4]-B, Tipo PB [6]-B, EN 14126)