Learn More
Ansell AlphaTec™ 2500 STANDARD
Beschreibung
- El tejido permeable al aire y al vapor de agua (transpirable) ayuda a reducir el riesgo de exceso de calor
- Formación de pelusas ultrabaja para ayudar a reducir el riesgo de contaminación cruzada en algunas zonas críticas
- Alcanza las clasificaciones más altas para la protección contra agentes biológicos de acuerdo con EN 14126: y ASTM F 1671 para la penetración de sangre, fluidos corporales y patógenos de transmisión sanguínea
- Antiestático
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (aplicación) | Transferencia de líquidos y sólidos, derrames de fugas no esperados u otras versiones, desinfección y desinfección de plantas, limpieza de depósitos, respuesta ante emergencias, limpieza de derrames o fugas, mantenimiento, entornos contaminados |
| Hood Type | Adjuntas |
| Material | Laminado de polipropileno no tejido microporoso |
| Tamaño | XXXL |
| Tipo de producto | Mono soldado por ultrasonidos |
| Tipo de costura | Soldado |
| Modelo | W25W122 |
| Peso (métrico) | 65 gsm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?