Learn More
Ansell Cubremangas AlphaTec™ 2000 STANDARD
Código de producto. 16844800
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Universal
X-Large
Tamaño de la unidad:
250 pares
300 pares
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
16844800 X-Large 250 pares
16854800 Universal 300 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16844800 Proveedor Ansell N.º de proveedor WH20B0060005
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Cómodos cubremangas con tejido permeable al vapor de humedad (transpirable) para reducir el riesgo de sufrir estrés térmico por calor.
  • Barrera de protección demostrada contra los riesgos biológicos líquidos y de partículas y sustancias químicas de bajo nivel de concentración.
  • Ajuste corporal optimizado, mejorando la comodidad y la seguridad del usuario.
  • Bajo nivel de pelusas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño X-Large
Material Microporous Non-Woven Polyethylene Laminate
Color Blanco
Tipo de costura Bound
Modelo WH20B
Para utilizar con (aplicación) Cleanroom Cleaning and Preparing, Production Line Support & Maintenance, Maintenance of Plant and Machines, Veterinary Services
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 13034:2005 + A1:2009, EN 14126:2003, EN ISO 13688:2013, solo protección parcial del cuerpo
Peso (métrico) 63 gsm