Learn More
Ansell Cubrebotas AlphaTec™ 2000 STANDARD
Description
- Barrera de protección demostrada contra los riesgos biológicos líquidos y de partículas y sustancias químicas de bajo nivel de concentración.
- Ajuste corporal optimizado, mejorando la comodidad y la seguridad del usuario.
- Bajo nivel
Specifications
Specifications
| Tamaño | Estándar |
| Material | Laminado de polipropileno no tejido |
| Latex Free | Sí |
| Color | Blanco |
| Desechables | Uso limitado |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo de tapón | Top elástico con lazos en los tobillos |
| Tipo de suela | ESD PVC |
| Tipo de costura | Sellado |
| Modelo | W20B407 |
| Show More |