Learn More
Ansell Cubrebotas AlphaTec™ 2000 STANDARD
Descripción
- Barrera de protección demostrada contra los riesgos biológicos líquidos y de partículas y sustancias químicas de bajo nivel de concentración.
- Ajuste corporal optimizado, mejorando la comodidad y la seguridad del usuario.
- Bajo nivel
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | Estándar |
| Material | Laminado de polipropileno no tejido |
| Latex Free | Sí |
| Color | Blanco |
| Desechables | Uso limitado |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo de tapón | Top elástico con lazos en los tobillos |
| Tipo de suela | Estándar |
| Tipo de costura | Sellado |
| Modelo | W20B406 |
| Mostrar más |