Learn More
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Lab Coat Bound
Código de producto. 16824790
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Small
Medium
Grande
X-Large
2X-Large
Tamaño de la unidad:
paquete de 60
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
16824790 Small paquete de 60
16834790 Medium paquete de 60
16844790 Grande paquete de 60
16854790 X-Large paquete de 60
16864790 2X-Large paquete de 60
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16824790 Proveedor Ansell N.º de proveedor WH20B0023102
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
AlphaTec™ 2000 STANDARD Lab coat is designed to allow water vapour (perspiration) to escape from the suit yet will withstand saturation of liquid chemicals and filter 100% of particulates down to 0.01 microns in size.
Designed to allow perspiration to escape from the suit and withstand saturation of liquid chemicals.
  • Filter 100% of particulates down to 0.01 microns in size
  • Proven protective barrier to low concentration liquid chemicals, liquids, and particulate biological hazards
  • Comfortable to wear featuring moisture vapor permeable fabric to help reduce the risk of heat stress
  • Optimized fit, improving wearer comfort and safety
  • Low linting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Controlled Environments Lab Coat
Tamaño Small
Sexo Unisex
Material Microporous Non-woven Polyethylene Laminate
Color Blanco
Tipo de tapón Zipper
Estilo de manguito Elástico
Desechables Reusable
Resistencia Fluids
Modelo Knee-length, 2000
Certificaciones/conformidad (Europa) CE CATEGORY III (Type PB (6)-B, EN 14126)
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.