Learn More
Ansell Unión AlphaTec™ 2000 STANDARD
Código de producto. 16251422
Ansicht ändern
Click to view available options
Tamaño:
2XL
3XL
5X-Grande
7XL
8XL
L
M
Pequeño
Talla única
XL
XS
XXXXL
XXXXXL
XXXXXXL
Modelo:
W20B102
W20B103
W20B111
W20B113
W20B122
W20B162
Color:
Blanco
Blanco, Verde
Packungsgröße:
paquete de 30
paquete de 35
paquete de 40
33 product options available for selection
Product selection table with 33 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tamaño Modelo Color Packungsgröße
16251422 5X-Grande W20B103 Blanco, Verde paquete de 40
16864750 Pequeño W20B102 Blanco paquete de 40
16874750 M W20B102 Blanco paquete de 40
16884750 L W20B102 - paquete de 40
17121015 3XL W20B122 - paquete de 30
16894750 XL W20B102 Blanco paquete de 40
16804760 2XL W20B102 Blanco paquete de 40
16814760 3XL W20B102 Blanco paquete de 40
16824760 XXXXL W20B102 Blanco paquete de 40
16834760 5X-Grande W20B102 Blanco paquete de 40
16804770 Pequeño W20B113 Blanco paquete de 35
16814770 M W20B113 Blanco paquete de 35
16824770 L W20B113 Blanco paquete de 35
16834770 XL W20B113 Blanco paquete de 35
16844770 2XL W20B113 Blanco paquete de 35
16854770 3XL W20B113 - paquete de 35
16864770 XXXXL W20B113 Blanco paquete de 35
16874770 5X-Grande W20B113 Blanco paquete de 35
16844760 XS W20B111 Blanco, Verde paquete de 40
16854760 XXXXL W20B111 Blanco, Verde paquete de 40
16864760 5X-Grande W20B111 Blanco, Verde paquete de 40
16874760 XXXXXXL W20B111 Blanco, Verde paquete de 30
16884760 7XL W20B111 Blanco, Verde paquete de 30
16894760 8XL W20B111 Blanco, Verde paquete de 30
16844780 Pequeño W20B162 Blanco paquete de 40
17111015 XS W20B122 Blanco paquete de 30
16854780 M W20B162 Blanco paquete de 40
16864780 L W20B162 Blanco paquete de 40
16874780 XL W20B162 Blanco paquete de 40
16884780 2XL W20B162 Blanco paquete de 40
16894780 3XL W20B162 Blanco paquete de 40
16814790 XXXXXL W20B162 Blanco paquete de 40
16804790 Talla única W20B162 Blanco paquete de 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
33 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16251422 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. WH20B0010309
Fecha estimada de envoi: 25-06-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Trajes de protección química que tienen una barrera protectora probada para productos químicos líquidos de baja concentración, riesgos biológicos líquidos y de partículas.
  • Uso muy cómodo, con tejido permeable al vapor de humedad (transpirable) para reducir el riesgo de sufrir estrés térmico por calor.
  • Ajuste corporal optimizado, mejorando la comodidad y la seguridad del usuario
  • Formación de pelusas para ayudar a reducir el riesgo de contaminación cruzada en algunas zonas críticas
  • Sin silicona, crítico en aplicaciones de pintura por pulverización
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tipo de producto Monos resistentes a productos químicos
Tamaño 5X-Grande
Sexo Unisex
Material Laminado de polietileno microporoso (no tejido)
Color Blanco, Verde
Desechables Un solo uso
Estilo de cintura Elástico en la espalda
Estilo de tobillo Elastizado
Estilo de manguito Elástico, Bandas de cierre
Estilo de cuello Con anillo
Tipo de campana extractora Cuello
Tipo de tapón Cremallera delantera con solapa de tormenta
Tipo de costura Sellado
Esterilidad No estéril
Resistencia Productos químicos, Partícula, Microrganismos patógenos de transmisión hemática, Antiestático
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y preparación de salas limpias, pintura corporal, incluida la inspección de superficies, soporte y mantenimiento de la línea de producción, limpieza de plantas y máquinas, mantenimiento de plantas y máquinas, investigación de la escena del crimen
Modelo W20B103
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.