Learn More
Ansell Delantal estándar AlphaTec™ 2000 con sellado de mangas - Modelo 214
Código de producto. 16190551 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Mediano
Grande
Tamaño de la unidad:
paquete de 60
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
16190551 Mediano paquete de 60
16100561 Grande paquete de 60
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16190551 Proveedor Ansell N.º de proveedor WH20B0021403
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Delantal AlphaTec™ con sellado de mangas: tecnología de laminado microporoso transpirable superior
  • Barrera protectora probada contra productos químicos líquidos de baja concentración.& peligros biológicos de partículas
  • Sin silicona
  • Bajo nivel de pelusas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Delantal
Tamaño Mediano
Material Laminado microporoso
Color Blanco
Desechables Uso limitado
Tipo de tapón Gancho y bucle (trasero)
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Entornos críticos y controlados
Modelo AlphaTec 2000-214
Tipo de costura Sellado
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 14126