Descripción
- Sin silicona
- Bajo nivel de pelusas.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Delantal resistente a productos químicos |
| Tamaño | Pequeño |
| Material | Laminado de polietileno microporoso no tejido |
| Color | Blanco |
| Desechables | Uso limitado |
| Tipo de tapón | Devolución |
| Esterilidad | No estéril |
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 13688:2013, solo protección parcial del cuerpo, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 14126:2003 |
| Peso (métrico) | 63 gsm |
| Modelo | W20B214 |
| Mostrar más |