Descripción
- Barrera de protección demostrada contra los riesgos biológicos líquidos y de partículas y sustancias químicas de bajo nivel de concentración.
- Uso muy cómodo, con tejido permeable al vapor de humedad (transpirable) para reducir el riesgo de sufrir estrés térmico por calor.
- Ajuste corporal optimizado, mejorando la comodidad y la seguridad del usuario.
- Bajo nivel de pelusas.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bata de laboratorio resistente a productos químicos |
| Tamaño | Pequeño |
| Sexo | Unisex |
| Material | Laminado de polietileno microporoso |
| Color | Blanco |
| Tipo de tapón | Cremallera |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Desechables | Uso limitado |
| Esterilidad | No estéril |
| Resistencia | Productos químicos |
| Mostrar más |