Learn More
Ansell AlphaTec™ Batas de laboratorio 2000, modelo 209
Código de producto. 15925021 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
XXXL
Tamaño de la unidad:
paquete de 60
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15925021 XXXL paquete de 60
15915021 Pequeño paquete de 60
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15925021 Proveedor Ansell N.º de proveedor WH20B0020907
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
La bata de laboratorio resistente a productos químicos cuenta con tecnología de laminado microporoso transpirable.
  • Barrera de protección demostrada contra los riesgos biológicos líquidos y de partículas y sustancias químicas de bajo nivel de concentración.
  • Uso muy cómodo, con tejido permeable al vapor de humedad (transpirable) para reducir el riesgo de sufrir estrés térmico por calor.
  • Ajuste corporal optimizado, mejorando la comodidad y la seguridad del usuario.
  • Bajo nivel de pelusas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Bata de laboratorio resistente a productos químicos
Tamaño XXXL
Sexo Unisex
Material Laminado de polietileno microporoso
Color Blanco
Tipo de tapón Cremallera
Estilo de manguito Elástico
Desechables Uso limitado
Esterilidad No estéril
Resistencia Productos químicos
Modelo Standard Length
N.º de bolsillos 2
Certificaciones/conformidad Categoría III CE, EN 14126