Learn More
Descrizione
- Barrera de protección demostrada contra los riesgos biológicos líquidos y de partículas y sustancias químicas de bajo nivel de concentración.
- Uso muy cómodo, con tejido permeable al vapor de humedad (transpirable) para reducir el riesgo de sufrir estrés térmico por calor.
- Ajuste corporal optimizado, mejorando la comodidad y la seguridad del usuario.
- Bajo nivel de pelusas.
Specifica
Specifica
| Tipo de producto | Bata de laboratorio resistente a productos químicos |
| Tamaño | Pequeño |
| Sexo | Unisex |
| Material | Laminado de polietileno microporoso |
| Color | Blanco |
| Tipo de tapón | Cremallera |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Desechables | Uso limitado |
| Esterilidad | No estéril |
| Resistencia | Productos químicos |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?