Learn More
Ansell AlphaTec™ Overol cosido 1500 STANDARD, modelo 138, blanco
Código de producto. 18070140 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XXXXL
XXXXXXL
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
18070140 XXXXL cada uno
18050140 XXXXXXL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18070140 Proveedor Ansell N.º de proveedor WH15S0013808
Fecha estimada de envoi: 21-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona protección cómoda contra partículas peligrosas en entornos industriales generales.
CARACTERÍSTICAS DEL TRAJE
  • Capucha de 3 piezas
  • Capucha, muñeca, cintura y tobillos elásticos
  • Cremallera delantera de 2 vías con solapa hermética resellable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Ropa de protección química
Tamaño XXXXL
Sexo Unisex
Material Tela de SMS
Color Blanco
Desechables Reutilizables
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Campana extractora
Tipo de campana extractora Elástico de 3 paneles
Tipo de tapón Cremallera frontal bidireccional con solapa antitormentas
Tipo de costura Cosido
Esterilidad No estéril
Clase de protección Riesgos de categoría III I Tipo 5/6
Resistencia Productos químicos, Partícula
Tipo de collarín Capucha elástica de 3 piezas
Certificaciones/conformidad (Europa) Número CE|EN ISO 13688:2013|ES ISO 13982-1:2004 + A1:2010|ES ISO 13982-1:2004 + A1:2010|ES ISO 13982-1:2004 + A1:2010|EN 13034:2005 + A1:2009|EN 1073-2:2002
Sin látex Sí
Para utilizar con (aplicación) Inspección (selección, verificación y marcado), Trabajos relacionados con el amianto, Manipulación de polvos, Mantenimiento general