Descripción
- Protección especializada: El AlphaTec™ 1500 PLUS Stitched - El modelo 111 ofrece una resistencia química ligera, protege contra el asbesto y filtra el 99,9 % de partículas de más de 3 micrones de tamaño, así como polvo de ladrillo y cemento, aerosoles ligeros y nieblas.
- Mayor transpirabilidad: La permeabilidad al aire y al vapor de agua de este traje de protección contra el amianto también reduce la exposición de los usuarios al estrés por calor.
- Ajuste y características mejorados: La comodidad del usuario se ve aumentada por el ajuste óptimo de este traje protector, mientras que una capucha de tres piezas ofrece una cobertura protectora adicional, las presillas para los dedos ofrecen una sujeción segura y las costuras rojas garantizan una fácil identificación.
- Capacidades antiestáticas certificadas: El AlphaTec™ 1500 PLUS Cosido - El modelo 111 está probado según las normas antiestáticas EN 1149-5
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Monos con capucha |
| Tamaño | 5X-Grande |
| Sexo | Unisex |
| Material | SMS antiestática |
| Color | Blanco |
| Desechables | Reutilizables |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Bandas de cierre |
| Estilo de cuello | Campana extractora |
| Mostrar más |