Learn More
Ansell AlphaTec™ Overol cosido 1500 PLUS, modelo 111, blanco
Código de producto. 18000140 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XXXXL
5X-Grande
TFGlobal,Staged,GID_100000000746054,MTS_Consumables_Apparel_Coveralls,dimSize
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
18000140 XXXXL cada uno
18080120 5X-Grande cada uno
18070150 TFGlobal,Staged,GID_100000000746054,MTS_Consumables_Apparel_Coveralls,dimSize cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18000140 Proveedor Ansell N.º de proveedor WH15S0011108
Fecha estimada de envoi: 25-06-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Proporciona protección cómoda contra partículas peligrosas en entornos críticos.
    • Protección especializada: El AlphaTec™ 1500 PLUS Stitched - El modelo 111 ofrece una resistencia química ligera, protege contra el asbesto y filtra el 99,9 % de partículas de más de 3 micrones de tamaño, así como polvo de ladrillo y cemento, aerosoles ligeros y nieblas.
    • Mayor transpirabilidad: La permeabilidad al aire y al vapor de agua de este traje de protección contra el amianto también reduce la exposición de los usuarios al estrés por calor.
    • Ajuste y características mejorados: La comodidad del usuario se ve aumentada por el ajuste óptimo de este traje protector, mientras que una capucha de tres piezas ofrece una cobertura protectora adicional, las presillas para los dedos ofrecen una sujeción segura y las costuras rojas garantizan una fácil identificación.
    • Capacidades antiestáticas certificadas: El AlphaTec™ 1500 PLUS Cosido - El modelo 111 está probado según las normas antiestáticas EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tipo de producto Monos con capucha
Tamaño XXXXL
Sexo Unisex
Material SMS antiestática
Color Blanco
Desechables Reutilizables
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Bandas de cierre, Elástico
Estilo de cuello Campana extractora
Tipo de campana extractora Elástico de 3 paneles
Tipo de tapón Cremallera bidireccional con solapa antitormentas
Tipo de costura Cosido
Esterilidad No estéril
Resistencia Antiestático, Productos químicos, Partícula
Certificaciones/conformidad (Europa) ES ISO 13982-1:2004 + A1:2010|EN 13034:2005 + A1:2009|Número CE|EN 1073-2:2002|EN 1149-5:2018|EN ISO 13688:2013
Sin látex Sí
Para utilizar con (aplicación) Desembalaje de mercancías a granel, Carga y descarga de equipos de proceso, Comprobación, marcado y retoque de superficies de carrocerías, Montaje e inspección de componentes, Pintura o limpieza de herramientas o robots, Soporte y mantenimiento de líneas de producción
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.