Descripción
- Protección especializada: El AlphaTec™ 1500 PLUS Cosido - El traje protector modelo 103 está hecho de SMS Material que protege a los usuarios contra salpicaduras de líquidos y partículas, filtrando el 99,9 % de partículas de más de 3 micrones.
- Mayor transpirabilidad: La permeabilidad al aire y al vapor de agua ayuda a que esta prenda exterior protectora minimice el riesgo de estrés térmico excesivo y maximice la comodidad del usuario.
- Capacidades antiestáticas aseguradas: El AlphaTec™ 1500 PLUS cosido: el modelo 103 también está probado según los estándares antiestáticos EN 1149-5 y AATC 76
- Ajuste y características mejorados: Su ajuste optimizado garantiza comodidad, con características adicionales que incluyen una cremallera de dos vías con solapa resellable, presillas para los dedos y cintura, muñecas y tobillos elásticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Monos con collar |
| Tamaño | 2XL |
| Sexo | Unisex |
| Material | SMS antiestática |
| Color | Blanco |
| Desechables | Reutilizables |
| Estilo de cintura | Elástico en la espalda |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Bandas de cierre |
| Estilo de cuello | Con anillo |
| Mostrar más |