Learn More
Ansell AlphaTec™ Overol cosido 1500 PLUS, modelo 103, blanco
Código de producto. 18040120 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
XXXXL
5X-Grande
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
18040120 Pequeño cada uno
18060150 M cada uno
18030150 L cada uno
18060120 XL cada uno
18090130 2XL cada uno
18070120 3XL cada uno
18010130 XXXXL cada uno
18090120 5X-Grande cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 18040120 Proveedor Ansell N.º de proveedor WH15S0010302
Fecha estimada de envoi: 25-06-2027
Proporciona protección cómoda contra partículas peligrosas en entornos críticos.
    • Protección especializada: El AlphaTec™ 1500 PLUS Cosido - El traje protector modelo 103 está hecho de SMS Material que protege a los usuarios contra salpicaduras de líquidos y partículas, filtrando el 99,9 % de partículas de más de 3 micrones.
    • Mayor transpirabilidad: La permeabilidad al aire y al vapor de agua ayuda a que esta prenda exterior protectora minimice el riesgo de estrés térmico excesivo y maximice la comodidad del usuario.
    • Capacidades antiestáticas aseguradas: El AlphaTec™ 1500 PLUS cosido: el modelo 103 también está probado según los estándares antiestáticos EN 1149-5 y AATC 76
    • Ajuste y características mejorados: Su ajuste optimizado garantiza comodidad, con características adicionales que incluyen una cremallera de dos vías con solapa resellable, presillas para los dedos y cintura, muñecas y tobillos elásticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Monos con collar
Tamaño Pequeño
Sexo Unisex
Material SMS antiestática
Color Blanco
Desechables Reutilizables
Estilo de cintura Elástico en la espalda
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Bandas de cierre
Estilo de cuello Con anillo
Tipo de campana extractora Sin capucha
Tipo de tapón Cremallera bidireccional con solapa antitormentas
Tipo de costura Cosido
Esterilidad No estéril
Clase de protección CATEGORÍA III CE (Tipo 5, Tipo 6)
Resistencia Antiestático, Productos químicos, Partícula
Tipo de collarín Cuello
Certificaciones/conformidad (Europa) ES ISO 13982-1:2004 + A1:2010|EN 13034:2005 + A1:2009|Número CE|EN 1073-2:2002|EN 1149-5:2018|EN ISO 13688:2013
Sin látex Sí
Para utilizar con (aplicación) Comprobación de superficies corporales, marcado y retoque, pintura o limpieza de herramientas o robots, desembalaje de productos a granel, carga y descarga de equipos de proceso, soporte y mantenimiento de líneas de producción, montaje e inspección de componentes, trabajos relacionados con el amianto, manipulación de polvos, aplicaciones de fibra de vidrio/resina/fibras cerámicas