missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- Protección especializada: El AlphaTec™ 1500 PLUS Cosido - El traje protector modelo 103 está hecho de SMS Material que protege a los usuarios contra salpicaduras de líquidos y partículas, filtrando el 99,9 % de partículas de más de 3 micrones.
- Mayor transpirabilidad: La permeabilidad al aire y al vapor de agua ayuda a que esta prenda exterior protectora minimice el riesgo de estrés térmico excesivo y maximice la comodidad del usuario.
- Capacidades antiestáticas aseguradas: El AlphaTec™ 1500 PLUS cosido: el modelo 103 también está probado según los estándares antiestáticos EN 1149-5 y AATC 76
- Ajuste y características mejorados: Su ajuste optimizado garantiza comodidad, con características adicionales que incluyen una cremallera de dos vías con solapa resellable, presillas para los dedos y cintura, muñecas y tobillos elásticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Monos con collar |
| Tamaño | L |
| Sexo | Unisex |
| Material | SMS antiestática |
| Color | Blanco |
| Desechables | Reutilizables |
| Estilo de cintura | Elástico en la espalda |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Bandas de cierre |
| Estilo de cuello | Con anillo |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?