Learn More
Ansell AlphaTec™ 1500 PLUS Lab Coats, Model 208
Descripción
- Permeable al aire y al vapor de agua (transpirable)
- Sin silicona
- El ajuste corporal optimizado ayuda a mejorar la comodidad y la seguridad del usuario
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | General Purpose Lab Coat |
| Tamaño | Grande |
| Sexo | Unisex |
| Material | Tejido SMS con tratamiento antiestático |
| Color | Blanco |
| Tipo de tapón | Press Studs |
| Estilo de manguito | Elastic |
| Desechables | Reusable |
| Esterilidad | No estéril |
| Resistencia | Chemicals |
| Mostrar más |