Learn More
Ansell Alphatec™ Bata de laboratorio 1500 Plus - Modelo 204
Código de producto. 15952931 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Mediano
Grande
Extra grande
XXL
Tamaño de la unidad:
paquete de 60
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15952931 Grande paquete de 60
15942931 Mediano paquete de 60
15962931 Extra grande paquete de 60
15972931 XXL paquete de 60
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15952931 Proveedor Ansell N.º de proveedor WH15B0020404
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Alphatec™ La bata de laboratorio 1500 Plus ofrece protección cómoda en entornos industriales generales.
  • Transpirabilidad optimizada: AlphaTec™ La bata de laboratorio 1500 PLUS, modelo 204, ofrece una protección cómoda en entornos industriales generales, gracias a su permeabilidad al aire y al vapor de agua, además de ser antiestática. SMS material
  • Riesgos de contaminación reducidos: Como esta prenda exterior protectora no contiene silicona, minimiza los riesgos de contaminación, lo que la hace ideal para las industrias de las ciencias biológicas y la fabricación de metales.
  • Ergonomía mejorada: Además, esta prenda protectora blanca ofrece un ajuste optimizado, lo que mejora la comodidad del usuario y la seguridad en el lugar de trabajo.
DESIGN CARACTERÍSTICAS:
  • Bata de largo medio con cuello, cierre frontal con tachuelas y bolsillos en el pecho izquierdo y el muslo derecho.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Bata de laboratorio antiestática
Tamaño Grande
Sexo Unisex
Material SMS
Color Blanco
Tipo de tapón Botones
Estilo de manguito Elástico
Desechables Reutilizables
Esterilidad No estéril
Resistencia Productos químicos
Modelo Por debajo de la longitud de las caderas
N.º de bolsillos 2
Sin látex Sí
Peso (imperial) 48 gsm