Learn More
Skytec™ Mono desechable Alphashield 2000CP-S2BH-CP
Descripción
- Polipropileno ligero hilado con película exterior transpirable
- Panel de confort trasero y zona de refuerzo
- Sellado con cinta en la solapa contra tormentas para mayor protección.
- El lazo para el pulgar garantiza que la protección del brazo permanezca en su lugar cuando el brazo está levantado
- La construcción de capucha elástica de tres piezas proporciona mayor comodidad, durabilidad y ajuste.
- Tobillos y muñecas elásticos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Overoles resistentes a productos químicos |
| Tamaño | Pequeño |
| Sexo | Unisex |
| Material | Polipropileno hilado |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Estilo de cuello | Campana extractora |
| Mostrar más |