Learn More
(AlfaS)-rel-Alfa-(4-clorofenil)-Alfa-[(1R)-1-ciclopropiletil]-1H-1,2,4-triazol-1-etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (alphaS)-rel-alpha-(4-Chlorophenyl)-alpha-[(1R)-1-cyclopropylethyl]-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol |
| CAS | 94361-07-6 |
| Fórmula molecular | C15H18ClN3O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (±)-(R*,S*)-alpha-(4-chlorophenyl)-alpha-(1-cyclopropylethyl)-1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, rel-(alphaS)-alpha-(4-Chlorophenyl)-alpha-[(1R)-1-cyclopropylethyl]-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol, (±)-(R*,S*)-alpha-Cyproconazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H18ClN3O/c1-11(12-2-3-12)15(20,8-19-10-17-9-18-19)13-4-6-14(16)7-5-13/h4-7,9-12,20H,2-3,8H2,1H3/t11-,15+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](C1CC1)[C@@](O)(Cn2cncn2)c3ccc(Cl)cc3 |
| Nombre IUPAC | (2R,3S)-2-(4-clorofenil)-3-ciclopropil-1-(1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 291.78 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 291.1138 |