Learn More
(AlfaS)-Ácido Ciclohexanebutanoico Ácido Alfa-[[(1S)-1-Carboxetil]amino]Ácido Alfa-Etil Éster Alfa-Etílico, TRC
Código de producto. 30351400
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30351400 100 mg -
30349134 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30351400 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC177950100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 460720-14-3
Fórmula molecular C15 H27 N O4
Peso molecular (g/mol) 285.38
Sinónimo Cyclohexanebutanoic acid, α-[[(1S)-1-carboxyethyl]amino]-, α-ethyl ester, (αS)- (9CI), (αS)-α-[[(1S)-1-Carboxyethyl]amino]-cyclohexanebutanoic Acid α-Ethyl Ester (9Cl), Enalapril Maleate Imp. G (EP)
Nombre IUPAC (2S)-2-[[(2S)-4-ciclohexil-1-etoxi-1-oxobutan-2-il]amino]ácido propanoico
SMILES CCOC(=O)[C@H](CCC1CCCCC1)N[C@@H](C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S)-2-[[(1S)-3-Cyclohexyl-1-(ethoxycarbonyl)propyl]amino]propanoic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H27NO4/c1-3-20-15(19)13(16-11(2)14(17)18)10-9-12-7-5-4-6-8-12/h11-13,16H,3-10H2,1-2H3,(H,17,18)/t11-,13-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.194