Learn More
(AlfaS,BetaR)-Beta-(2,4-difluorofenil)-Beta-hidroxi-Alfa-metil-1H-1,2,4-triazol-1-butanonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (alphaS,betaR)-beta-(2,4-Difluorophenyl)-beta-hydroxy-alpha-methyl-1H-1,2,4-triazole-1-butanenitrile |
| CAS | 170862-36-9 |
| Fórmula molecular | C13H12F2N4O |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | [R-(R*,S*)]-beta-(2,4-Difluorophenyl)-beta-hydroxy-alpha-methyl-1H-1,2,4-triazole-1-butanenitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12F2N4O/c1-9(5-16)13(20,6-19-8-17-7-18-19)11-3-2-10(14)4-12(11)15/h2-4,7-9,20H,6H2,1H3/t9-,13+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H](C#N)[C@](O)(Cn1cncn1)c2ccc(F)cc2F |
| Nombre IUPAC | (2S,3R)-3-(2,4-difluorofenil)-3-hidroxi-2-metil-4-(1,2,4-triazol-1-il)butanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 278.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.0979 |