Learn More
(AlphaS,BetaR)-Bedaquilina, TRC
Código de producto. 30133344
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133344 25 mg 25 miligramos
30138533 1 mg 1 miligramo
17974425 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133344 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB11954025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 843663-66-1
Fórmula molecular C32 H31 Br N2 O2
Peso molecular (g/mol) 555.5
Sinónimo 3-Quinolineethanol, 6-bromo-α-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-methoxy-α-1-naphthalenyl-β-phenyl-, (αS,βR)-, (αS,βR)-6-Bromo-α-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-methoxy-α-1-naphthalenyl-β-phenyl-3-quinolineethanol, Bedaquiline, R 207910, Sirturo, TMC 207, (αS,βR)-Bedaquiline
Nombre IUPAC (1R,2S)-1-(6-bromo-2-metoxiquinolina-3-il)-4-(dimetilamino)-2-naftalen-1-il-1-fenilbutan-2-ol
SMILES COc1nc2ccc(Br)cc2cc1[C@@H](c3ccccc3)[C@@](O)(CCN(C)C)c4cccc5ccccc45
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bedaquiline
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H31BrN2O2/c1-35(2)19-18-32(36,28-15-9-13-22-10-7-8-14-26(22)28)30(23-11-5-4-6-12-23)27-21-24-20-25(33)16-17-29(24)34-31(27)37-3/h4-17,20-21,30,36H,18-19H2,1-3H3/t30-,32-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 554.1569
Porcentaje de pureza >95%