Learn More
(AlfaS)-alfa-amino-4-nitrobencenopropanamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (alphaS)-alpha-Amino-4-nitrobenzenepropanamide |
| CAS | 81677-61-4 |
| Fórmula molecular | C9H11N3O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (S)-alpha-Amino-4-nitrobenzenepropanamide, (S)-p-Nitrophenylalanine Amide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11N3O3/c10-8(9(11)13)5-6-1-3-7(4-2-6)12(14)15/h1-4,8H,5,10H2,(H2,11,13)/t8-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](Cc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])C(=O)N |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-amino-3-(4-nitrofenil)propanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 209.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.08 |