Learn More
(AlfaS)-Alfa-[[(1S)-1-Carboxetil]amino]ácido benzenobutanoico, TRC
Código de producto. 30354821
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30354821 100 mg 100 miligramos
30350182 25 mg 25 miligramos
30350312 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30354821 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC178243100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84023-58-5
Fórmula molecular C13H17NO4
Peso molecular (g/mol) 251.28
Sinónimo [S-(R*,R*)]-alpha-[(1-Carboxyethyl)amino]-benzenebutanoic Acid
Nombre IUPAC (2S)-2-[[(1S)-1-carboxietil]amino]-4-ácido fenilbutanoico
SMILES C[C@H](N[C@@H](CCc1ccccc1)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (alphaS)-alpha-(((1S)-1-Carboxyethyl)amino)benzenebutanoic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17NO4/c1-9(12(15)16)14-11(13(17)18)8-7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11,14H,7-8H2,1H3,(H,15,16)(H,17,18)/t9-,11-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.1158