Learn More
Éster 1-metílico del ácido (alfaS)-alfa-[[(1S)-1-carboxietil]amino]bencenobutanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (alphaS)-alpha-(((1S)-1-Carboxyethyl)amino)benzenebutanoic Acid 1-Methyl Ester |
| CAS | 1356354-32-9 |
| Fórmula molecular | C14H19NO4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H19NO4/c1-10(13(16)17)15-12(14(18)19-2)9-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10,12,15H,8-9H2,1-2H3,(H,16,17) |
| SMILES | O=C([C@H](C)N[C@H](C(OC)=O)CCC1=CC=CC=C1)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-[[(2S)-1-metoxi-1-oxo-4-fenilbutan-2-il]amino]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 265.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 265.13 |