Learn More
(AlphaS)-alfa-[[(1,1-dimetiletoxi)carbonil]amino]benzenobutanoil-L-leucil-fenilmetil éster L-Fenilalanina, TRC
Código de producto. 30381249
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30381249 500 mg
30385267 250 mg
30386612 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30381249 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD465510500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 868540-15-2
Fórmula molecular C37H47N3O6
Peso molecular (g/mol) 629.79
Sinónimo (As)-A-[[(1,1-Dimethylethoxy)Carbonyl]Amino]Benzenebutanoyl-L-Leucyl-Phenylmethyl Ester L-Phenylalanine
Nombre IUPAC benzilo (2R)-[[(2S)-4-metil-2-[[2-[(2-metilpropano-2-il)oxicarbonilamino]-4-fenilbutanoil]amino]pentanoil]amino-3-fenilpropanoato
SMILES CC(C)C[C@H](NC(=O)C(CCc1ccccc1)NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)N[C@H](Cc2ccccc2)C(=O)OCc3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (alphaS)-alpha-(((1,1-Dimethylethoxy)carbonyl)amino)benzenebutanoyl-L-leucyl-phenylmethyl Ester L-Phenylalanine
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C37H47N3O6/c1-26(2)23-31(38-33(41)30(40-36(44)46-37(3,4)5)22-21-27-15-9-6-10-16-27)34(42)39-32(24-28-17-11-7-12-18-28)35(43)45-25-29-19-13-8-14-20-29/h6-20,26,30-32H,21-25H2,1-5H3,(H,38,41)(H,39,42)(H,40,44)/t30?,31-,32+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 629.3465