Learn More
(AlphaS)-3-[2-(2,6-Dimetilfenoxi)acetil]-N-[(1S,3S,4S)-4-[[2-(2,6-dimetilfenoxi)acetil]amino]-3-hidroxi-5-fenil-1-(fenilmetil)pentilo]tetrahidro-alfa-(1-metiletil)-2-oxo-1(2H)-pirimidineacetamida, TRC
Código de producto. 30385610
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30385610 10 mg 10 miligramos
30376189 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30385610 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47650510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 943250-66-6
Fórmula molecular C47H58N4O7
Peso molecular (g/mol) 791
Sinónimo Lopinavir Impurity R, Lopinavir EP Impurity R
SMILES CC(C)[C@H](N1CCCN(C(=O)COc2c(C)cccc2C)C1=O)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@H](Cc3ccccc3)NC(=O)COc4c(C)cccc4C)Cc5ccccc5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (alphaS)-3-(2-(2,6-Dimethylphenoxy)acetyl)-N-((1S,3S,4S)-4-((2-(2,6-dimethylphenoxy)acetyl)amino)-3-hydroxy-5-phenyl-1-(phenylmethyl)pentyl)tetrahydro-alpha-(1-methylethyl)-2-oxo-1(2H)-pyrimidineacetamide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C47H58N4O7/c1-31(2)43(51-25-15-24-50(47(51)56)42(54)30-58-45-34(5)18-14-19-35(45)6)46(55)48-38(26-36-20-9-7-10-21-36)28-40(52)39(27-37-22-11-8-12-23-37)49-41(53)29-57-44-32(3)16-13-17-33(44)4/h7-14,16-23,31,38-40,43,52H,15,24-30H2,1-6H3,(H,48,55)(H,49,53)/t38-,39-,40-,43-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 790.4306