Learn More
Ácido (alfaS,2S)-2-carboxi-alfa-[[(1,1-dimetiletoxi)carbonil]amino]-1-azetidinabutanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (alphaS,2S)-2-Carboxy-alpha-(((1,1-dimethylethoxy)carbonyl)amino)-1-azetidinebutanoic Acid |
| CAS | 90599-96-5 |
| Fórmula molecular | C13H22N2O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | [S-(R*,R*)]-2-Carboxy-alpha-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-1-azetidinebutanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H22N2O6/c1-13(2,3)21-12(20)14-8(10(16)17)4-6-15-7-5-9(15)11(18)19/h8-9H,4-7H2,1-3H3,(H,14,20)(H,16,17)(H,18,19) |
| SMILES | O=C(OC(C)(C)C)N[C@H](C(O)=O)CCN1CC[C@H]1C(O)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-1-[(3S)-3-carboxi-3-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propil]azetidina-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 302.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 302.15 |