Learn More
(AlfaS)-2-cloro-alfa- (1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]metil]-4-nitro-1H-imidazol-1-etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (alphaS)-2-Chloro-alpha-((((1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)methyl)-4-nitro-1H-imidazole-1-ethanol |
| CAS | 943610-37-5 |
| Fórmula molecular | C12H22ClN3O4Si |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (S)-(-)-1-(tert-Butyldimethylsilanyloxy)-3-(2-chloro-4-nitroimidazol-1-yl)propan-2-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H31ClO5/c1-13(26)24(30-14(2)27)8-6-18-17-11-21(29)20-10-16(28)9-15(12-25)23(20,4)19(17)5-7-22(18,24)3/h10,15,17-19H,5-9,11-12H2,1-4H3/t15-,17+,18+,19+,22+,23-,24+/m1/s1 |
| SMILES | ClC1=NC([N+]([O-])=O)=CN1C[C@H](O)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (2S)-1-[terc-butil(dimetil)silil]oxi-3-(2-cloro-4-nitroimidazol-1-il)propan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 335.86 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 335.11 |