Learn More
(AlphaR,BetaS)-rel-bedaquilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (alphaR,betaS)-rel-Bedaquiline |
| CAS | 654653-93-7 |
| Fórmula molecular | C32H31BrN2O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (aR,bS)-rel-Bedaquiline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H31BrN2O2/c1-35(2)19-18-32(36,28-15-9-13-22-10-7-8-14-26(22)28)30(23-11-5-4-6-12-23)27-21-24-20-25(33)16-17-29(24)34-31(27)37-3/h4-17,20-21,30,36H,18-19H2,1-3H3/t30?,32-/m1/s1 |
| SMILES | BrC1=CC=C2C(C=C([C@@H](C3=CC=CC=C3)[C@@](O)(CCN(C)C)C4=C(C=CC=C5)C5=CC=C4)C(OC)=N2)=C1 |
| Nombre IUPAC | (1R,2S)-1-(6-bromo-2-metoxiquinolin-3-il)-4-(dimetilamino)-2-(naftalen-1-il)-1-fenilbutan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 555.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 554.16 |