Learn More
(AlphaR,BetaS)-bedaquilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (alphaR,betaS)-Bedaquiline |
| CAS | 857086-93-2 |
| Fórmula molecular | C32H31BrN2O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H31BrN2O2/c1-35(2)19-18-32(36,28-15-9-13-22-10-7-8-14-26(22)28)30(23-11-5-4-6-12-23)27-21-24-20-25(33)16-17-29(24)34-31(27)37-3/h4-17,20-21,30,36H,18-19H2,1-3H3/t30-,32-/m0/s1 |
| SMILES | COc1nc2ccc(Br)cc2cc1[C@H](c3ccccc3)[C@](O)(CCN(C)C)c4cccc5ccccc45 |
| Nombre IUPAC | (1S,2R)-1-(6-bromo-2-metoxiquinolin-3-il)-4-(dimetilamino)-2-naftalen-1-il-1-fenilbutan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 555.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 554.1569 |