Learn More
Ácido (AlphaR,BetaR)-Beta-(2,4-difluorofenil)-Beta-hidroxi-Alfa-metil-1H-1,2,4-triazol-1-butanoico-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (alphaR,betaR)-beta-(2,4-Difluorophenyl)-beta-hydroxy-alpha-methyl-1H-1,2,4-triazole-1-butanoic Acid-d3 |
| CAS | 1329610-75-4 |
| Fórmula molecular | C13H10D3F2N3O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | [R-(R*,R*)]-beta-(2,4-Difluorophenyl)-beta-hydroxy-alpha-methyl-1H-1,2,4-triazole-1-butanoic Acid-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H13F2N3O3/c1-8(12(19)20)13(21,5-18-7-16-6-17-18)10-3-2-9(14)4-11(10)15/h2-4,6-8,21H,5H2,1H3,(H,19,20)/t8-,13+/m0/s1/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])[C@@H](C(=O)O)[C@](O)(Cn1cncn1)c2ccc(F)cc2F |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R,3R)-3-(2,4-difluorofenil)-3-hidroxi-4-(1,2,4-triazol-1-il)-2-(trideuteriometil)butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 300.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 300.1113 |