Learn More
(alfaR)-alfa-[(metilamino)metil]-3-(fenilmetoxi)-bencenometanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (alphaR)-alpha-[(Methylamino)methyl]-3-(phenylmethoxy)-benzenemethanol |
| CAS | 915278-81-8 |
| Fórmula molecular | C16H19NO2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | (αr)-α-[(Methylamino)Methyl]-3-(Phenylmethoxy)-Benzenemethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H19NO2/c1-17-11-16(18)14-8-5-9-15(10-14)19-12-13-6-3-2-4-7-13/h2-10,16-18H,11-12H2,1H3/t16-/m0/s1 |
| SMILES | CNC[C@H](O)C1=CC=CC(OCC2=CC=CC=C2)=C1 |
| Nombre IUPAC | (1R)-2-(metilamino)-1-(3-fenilmetoxifenil)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 257.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 257.1416 |