Learn More
Sal de hidrocloruro de (alfaR)-alfa-metil-N-[3-[4-(trifluorometil)fenil]propil]-1-naftalenometanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (alphaR)-alpha-Methyl-N-[3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propyl]-1-naphthalenemethanamine hydrochoride |
| CAS | 1428118-39-1 |
| Fórmula molecular | C22 H22 F3 N . Cl H |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-Naphthalenemethanamine, α-methyl-N-[3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propyl]-, hydrochloride (1:1), (αR)-, (R)-N-[1-(Naphthalen-1-yl)ethyl]-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amine hydrochloride, (αR)-α-Methyl-N-[3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propyl]-1-naphthalenemethanamine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H22F3N.ClH/c1-16(20-10-4-8-18-7-2-3-9-21(18)20)26-15-5-6-17-11-13-19(14-12-17)22(23,24)25;/h2-4,7-14,16,26H,5-6,15H2,1H3;1H/t16-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.C[C@@H](NCCCc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2cccc3ccccc23 |
| Nombre IUPAC | N-[(1R)-1-naftalen-1-iletil]-3-[4-(trifluorometil)fenil]propan-1-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 393.87 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 393.1471 |