Learn More
(AlphaR)-Alfa-Metil-N-[3-[3-(trifluorometil)fenil]propil]-2-naftalenemetamina Cloruro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (alphaR)-alpha-Methyl-N-[3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propyl]-2-naphthalenemethanamine Hydrochloride |
| CAS | 2200269-28-7 |
| Fórmula molecular | C22H22F3N . HCl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Naphthalenemethanamine, α-methyl-N-[3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propyl]-, hydrochloride (1:1), (αR)- (ACI), (αR)-α-Methyl-N-[3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propyl]-2-naphthalenemethanamine hydrochloride, N-[(1R)-1-(2-Naphthyl)ethyl]-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amine hydrochloride, [(1R)-1-(Naphthalen-2-yl)ethyl]([3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propyl])amine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H22F3N.ClH/c1-16(19-12-11-18-8-2-3-9-20(18)15-19)26-13-5-7-17-6-4-10-21(14-17)22(23,24)25;/h2-4,6,8-12,14-16,26H,5,7,13H2,1H3;1H/t16-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.C[C@@H](NCCCc1cccc(c1)C(F)(F)F)c2ccc3ccccc3c2 |
| Nombre IUPAC | N-[(1R)-1-naftalena-2-iletil]-3-[3-(trifluorometilfenil]propano-1-amina; Cloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 393.9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 393.1471 |