Learn More
(AlphaR)-Alfa-[[(4-Etil-2,3-dioxo-1-piperazinil)carbonil]amino]-4-hidroxi-benzeneacético Ácido, TRC
Código de producto. 30384608
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30384608 50 g
30385046 25 g
30386180 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30384608 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE91736550G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62893-24-7
Fórmula molecular C15H17N3O6
Peso molecular (g/mol) 335.31
Sinónimo (R)-alpha-[[(4-Ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino]-4-hydroxy-benzeneacetic Acid, HO-EPCP
Nombre IUPAC (R)-2-(4-etil-2,3-dioxopiperazina-1-carboxamido)-2-(4-hidroxifenil)ácido acético
SMILES O=C(N(CCN(CC)C1=O)C1=O)N[C@H](C2=CC=C(O)C=C2)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (alphaR)-alpha-(((4-Ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl)amino)-4-hydroxy-benzeneacetic Acid
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H17N3O6/c1-2-17-7-8-18(13(21)12(17)20)15(24)16-11(14(22)23)9-3-5-10(19)6-4-9/h3-6,11,19H,2,7-8H2,1H3,(H,16,24)(H,22,23)/t11-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.11