Learn More
(AlfaR)-Alfa-[(2,3,4,6-Tetra-O-acetil-Beta-D-glucopiranosil)oxi]bencenoacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (alphaR)-alpha-[(2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranosyl)oxy]benzeneacetamide |
| CAS | 207512-68-3 |
| Fórmula molecular | C22H27NO11 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H27NO11/c1-11(24)29-10-16-18(30-12(2)25)19(31-13(3)26)20(32-14(4)27)22(33-16)34-17(21(23)28)15-8-6-5-7-9-15/h5-9,16-20,22H,10H2,1-4H3,(H2,23,28)/t16-,17-,18-,19+,20-,22+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H](C(=O)N)c2ccccc2)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetiloxi-6-[(1R)-2-amino-2-oxo-1-feniletoxi]oxan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 481.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 481.1584 |