Learn More
Ácido (alfaR)-alfa-[[(1,1-dimetiletoxi)carbonil]amino]-bencenoacético, TRC
Código de producto. 30370449
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
30370449 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30370449 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4695952.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (alphaR)-alpha-(((1,1-Dimethylethoxy)carbonyl)amino)-benzeneacetic Acid
CAS 33125-05-2
Fórmula molecular C13H17NO4
Cantidad 2.5 g
Sinónimo (R)-alpha-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-benzeneacetic acid, D-N-Carboxy-2-phenyl-glycine N-tert-butyl Ester, (2R)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-2-phenylethanoic Acid, (R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-phenylacetic Acid, (R)-2-tert-Butoxycarbonylamino-2-phenylethanoic Acid, (R)-N-(tert-Butyloxycarbonyl)phenylglycine, (R)-N-Boc-2-amino-2-phenylacetic Acid, (R)-N-Boc-2-phenylglycine, (R)-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]phenylethanoic Acid, BOC-D-Phg-OH, D-(-)-N-(tert-Butoxycarbonyl)phenylglycine, D-2-tert-Butoxycarboxamido-2-phenylacetic Acid, D-N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-phenylglycine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-2-phenylglycine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-alpha-phenylglycine, N-(tert-Butoxycarbonyl)phenylglycine, N-Boc-D-phenylglycine, N-tert-Butoxycarbonyl-D-phenylglycine, N-tert-Butyloxycarbonyl-D-phenylglycine, tert-Butoxycarbonyl-D-alpha-phenylglycine, tert-Butyloxycarbonyl D-alpha-phenylglycine
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-10(11(15)16)9-7-5-4-6-8-9/h4-8,10H,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)/t10-/m1/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](C(=O)O)c1ccccc1
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-[(2-metilpropan-2-yl)oxicarbonilamino]-2-ácido fenilacético
Peso molecular (g/mol) 251.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.1158