Learn More
AlfaR,4S-Brivaracetam, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alphaR,4S-Brivaracetam |
| CAS | 357336-99-3 |
| Fórmula molecular | C11H20N2O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (alphaR,4S)-alpha-Ethyl-2-oxo-4-propyl-1-pyrrolidineacetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H20N2O2/c1-3-5-8-6-10(14)13(7-8)9(4-2)11(12)15/h8-9H,3-7H2,1-2H3,(H2,12,15)/t8-,9+/m0/s1 |
| SMILES | CCC[C@@H]1CN([C@H](CC)C(=O)N)C(=O)C1 |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-[(4S)-2-oxo-4-propilpirrolidin-1-il]butanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 212.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.1525 |