Learn More
Clorhidrato de (alfaR)-4-metoxi-alfa-metil-N-[(1R)-1-feniletil]bencenoetanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (alphaR)-4-Methoxy-alpha-methyl-N-[(1R)-1-phenylethyl]benzeneethanamine Hydrochloride |
| CAS | 50505-66-3 |
| Fórmula molecular | C18H23NO.HCl |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Benzeneethanamine','4-methoxy-α-methyl-N-[(1R)-1-phenylethyl]-','hydrochloride (1:1)','(αR)-, (2R)-1-(4-Methoxyphenyl)-N-[(1R)-1-phenylethyl]propan-2-amine, hydrochloride, Benzeneethanamine','4-methoxy-α-methyl-N-[(1R)-1-phenylethyl]-','hydrochloride (1:1)','(αR)-, (2R)-1-(4-Methoxyphenyl)-N-[(1R)-1-phenylethyl]propan-2-amine, hydrochloride, (2R)-1-(4-Methoxyphenyl)-N-[(1R)-1-phenylethyl]propan-2-amine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H23NO.ClH/c1-14(13-16-9-11-18(20-3)12-10-16)19-15(2)17-7-5-4-6-8-17;/h4-12,14-15,19H,13H2,1-3H3;1H/t14-,15-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.COc1ccc(C[C@@H](C)N[C@H](C)c2ccccc2)cc1 |
| Nombre IUPAC | (2R)-1-(4-metoxifenil)-N-[(1R)-1-feniletil]propan-2-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 305.84 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 305.1546 |