Learn More
(AlphaR)-3-Hidroxi-Alfa-[[metil(fenilmetil)amino]metil]-bencenometanol, TRC
Código de producto. 30008425
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008425 100 mg 100 miligramos
30003393 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008425 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH947740100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1367567-95-0
Fórmula molecular C16 H19 N O2
Peso molecular (g/mol) 257.33
Sinónimo (1R)-2-(Benzylmethylamino)-1-(3-hydroxyphenyl)ethanol, Benzylphenylephrine, (R)-3-{2-[Benzyl(methyl)amino]-1-hydroxyethyl}phenol
Nombre IUPAC 3-[(1R)-2-[benzil(metil)amino]-1-hidroxietilfenol
SMILES CN(C[C@H](O)c1cccc(O)c1)Cc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R)-2-(Benzylmethylamino)-1-(3-hydroxyphenyl)ethanol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19NO2/c1-17(11-13-6-3-2-4-7-13)12-16(19)14-8-5-9-15(18)10-14/h2-10,16,18-19H,11-12H2,1H3/t16-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.1416