Learn More
Éster metílico del ácido (alfaR)-2-cloro-alfa-[[(4-metilfenil)sulfonil]oxi]bencenoacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (alphaR)-2-Chloro-alpha-(((4-methylphenyl)sulfonyl)oxy)benzeneacetic Acid Methyl Ester |
| CAS | 223123-53-3 |
| Fórmula molecular | C16H15ClO5S |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15ClO5S/c1-11-7-9-12(10-8-11)23(19,20)22-15(16(18)21-2)13-5-3-4-6-14(13)17/h3-10,15H,1-2H3/t15-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H](OS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1)c2ccccc2Cl |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-(2-clorofenil)-2-(4-metilfenil)sulfoniloxiacetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 354.81 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 354.0329 |