Learn More
(AlfaR,1S,3S,4R)-Alfa,4-Dimetil-2-oxo-3-(3-oxobutil)-ácido ciclohexaneacético, TRC
Código de producto. 30386721
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30386721 5 mg 5 miligramos
30380360 25 mg -
30374397 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30386721 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4769555MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 173427-03-7
Fórmula molecular C14H22O4
Peso molecular (g/mol) 254.32
Sinónimo Dihydroartemisin Impurity F
SMILES C[C@H]([C@@H]1CC[C@@H](C)[C@H](CCC(=O)C)C1=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (alphaR,1S,3S,4R)-alpha,4-Dimethyl-2-oxo-3-(3-oxobutyl)-cyclohexaneacetic Acid
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22O4/c1-8-4-6-12(10(3)14(17)18)13(16)11(8)7-5-9(2)15/h8,10-12H,4-7H2,1-3H3,(H,17,18)/t8-,10-,11+,12+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.1518