Learn More
Sal del ácido trifluoroacético (alfaR)-(1S,2S,3R,5S)-pinanediol-1-amino-3-metilbutano-1-boronato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1R)-(S)-Pinanediol-1-amino-3-methylbutane-1-boronate trifluoroacetate salt |
| CAS | 179324-87-9 |
| Fórmula molecular | C15 H28 B N O2 . C2 H F3 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4,6-Methano-1,3,2-benzodioxaborole-2-methanamine','hexahydro-3a,8,8-trimethyl-α-(2-methylpropyl)-','(αR,3aS,4S,6S,7aR)-','2,2,2-trifluoroacetate (1:1), 4,6-Methano-1,3,2-benzodioxaborole-2-methanamine','hexahydro-3a,5,5-trimethyl-α-(2-methylpropyl)-','(αR,3aS,4S,6S,7aR)-','trifluoroacetate (9CI), 4,6-Methano-1,3,2-benzodioxaborole-2-methanamine','hexahydro-3a,5,5-trimethyl-α-(2-methylpropyl)-','[3aS-[2(S*),3aα,4β,6β,7aα]]-','trifluoroacetate, (R)-BoroLeu-(+)-Pinanediol Trifluoroacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H28BNO2.C2HF3O2/c1-9(2)6-13(17)16-18-12-8-10-7-11(14(10,3)4)15(12,5)19-16;3-2(4,5)1(6)7/h9-13H,6-8,17H2,1-5H3;(H,6,7)/t10-,11-,12+,13-,15-;/m0./s1 |
| SMILES | CC(C)C[C@H](N)B1O[C@@H]2C[C@@H]3C[C@@H](C3(C)C)[C@]2(C)O1.OC(=O)C(F)(F)F |
| Peso molecular (g/mol) | 379.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 379.2142 |