Learn More
(AlfaR,1R)-alfa-bisabolol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+)-alpha-Bisabolol |
| CAS | 23178-88-3 |
| Fórmula molecular | C15 H26 O |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 3-Cyclohexene-1-methanol, α,4-dimethyl-α-(4-methyl-3-penten-1-yl)-, (αR,1R)-, 3-Cyclohexene-1-methanol, α,4-dimethyl-α-(4-methyl-3-pentenyl)-, (αR,1R)- (9CI), 3-Cyclohexene-1-methanol, α,4-dimethyl-α-(4-methyl-3-pentenyl)-, [R-(R*,R*)]-, 5-Hepten-2-ol, 6-methyl-2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)-, (+)- (8CI), (αR,1R)-α,4-Dimethyl-α-(4-methyl-3-penten-1-yl)-3-cyclohexene-1-methanol, (+)-(1'R,2R)-α-Bisabolol, (+)-6R,7R-α-Bisabolol, (+)-α-Bisabolol, d-α-Bisabolol, (2R)-6-Methyl-2-[(1R)-4-methylcyclohex-3-en-1-yl]hept-5-en-2-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H26O/c1-12(2)6-5-11-15(4,16)14-9-7-13(3)8-10-14/h6-7,14,16H,5,8-11H2,1-4H3/t14-,15+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=CCC[C@@](C)(O)[C@@H]1CCC(=CC1)C)C |
| Nombre IUPAC | (2R)-6-metil-2-[(1R)-4-metilciclohex-3-en-1-il]hept-5-en-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 222.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.1984 |